Läs mer
Gibco™ MEM, GlutaMAX™ Tillägg
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4919886
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 12559089
Brand: Gibco™ 41090036
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kräver
Komplettering
Minimum Essential Medium (MEM) är ett av de mest använda av alla cellodlingsmedier.
Minimum Essential Medium (MEM) är ett av de mest använda av alla cellodlingsmedier. MEM kan användas med en mängd olika suspensioner och vidhäftande däggdjursceller, inklusive HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblaster och primära råttaastrocyter. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ MEM-modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Detta MEM ändras enligt följande:
Med:GlutaMAX™ , fenolröd
Utan: HEPES
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Gibco™ MEM, utvecklad av Harry Eagle, baserades på hans tidigare formulering av Basal Medium Eagle (BME). Många andra modifieringar av MEM följde, inklusive Glasgows MEM, MEMα , DMEM och Temins modifikation. MEM är tillgängligt med Earles salter för användning i en CO 2 inkubator, eller med Hanks salter för användning utan CO 2 . Gibco™ MEM med GlutaMAX™ tillägg minimerar uppbyggnaden av giftig ammoniak och förbättrar cellviabilitet och tillväxt i ett lättanvänt format. Denna produkt är gjord med Earles salter.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 och fibroblaster
Celltyp Primära råttastrocyter
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp MEM (Minimum Essential Medium)
Serumnivå Standard serumtillskott
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser Låg glukos, GlutaMAX, Fenolrött
Utan tillsatser Utan HEPES, Inget natriumpyruvat
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco , GlutaMAX
Kvantitet 500 mL
Frakt skick Rumstemperatur
Innehåll och lagring Lagringsförhållanden: 2-8° C. Skydda från ljus
Fraktförhållanden: Ambient
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.