Läs mer
Gibco™ MEMα , GlutaMAX™ Tillägg, inga nukleosider
Produktkod. 12549089 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Produktkod. Kvantitet
12549089 500 ml
1 options
Produktkod. 12549089 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 32561037
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Kräver
Komplettering
Minimum Essential Medium (MEM)α används i stor utsträckning för däggdjurscellodling såväl som selektion för transfekterade DHFR-negativa celler. MEMα kan användas med en mängd olika suspensioner och vidhäftande däggdjursceller, inklusive keratinocyter, primära råttastrocyter och humana melanomceller.
Minimum Essential Medium (MEM)α används i stor utsträckning för däggdjurscellodling såväl som selektion för transfekterade DHFR-negativa celler. MEMα kan användas med en mängd olika suspensioner och vidhäftande däggdjursceller, inklusive keratinocyter, primära råttastrocyter och humana melanomceller. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ MEMα modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Denna MEMα ändras enligt följande:
Med: fenolröd, GlutaMAX™
Utan: Ribonukleosider, Deoxiribonukleosider
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Gibco™ MEMα är en modifiering av Minimum Essential Medium (MEM) som innehåller icke-essentiella aminosyror, natriumpyruvat, liponsyra, vitamin B 12 , biotin och askorbinsyra. MEMα finns tillgänglig utan nukleosider för användning som ett selektionsmedium för DG44 och andra DHFR-negativa celler. Gibco™ MEMα med GlutaMAX™ tillägg minimerar uppbyggnaden av giftig ammoniak och förbättrar cellviabilitet och tillväxt i ett lättanvänt format. Denna produkt är gjord med Earles salter.
MEMα innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför MEMα kräver tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). MEMα använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,2 g/L) och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 och fibroblaster
Celltyp Primära råttastrocyter
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp MEMα (Minsta Essential Mediumα )
Serumnivå Standard serumtillskott
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser Låg glukos, GlutaMAX, Fenolrött, Natriumpyruvat
Utan tillsatser Utan HEPES, Inga ribonukleosider, Inga deoxiribonukleosider
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco, GlutaMAX
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Innehåll och lagring Lagringsförhållanden: 2-8° C. Skydda från ljus
Fraktförhållanden: Ambient
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.