Läs mer
Gibco™ MEM, NEAA, inget glutamin
Produktkod. 12599049 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12599049 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 12599049 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 10370021
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Minimum Essential Medium (MEM) är ett av de mest använda av alla cellodlingsmedier.
Minimum Essential Medium (MEM) är ett av de mest använda av alla cellodlingsmedier. MEM kan användas med en mängd olika suspensioner och vidhäftande däggdjursceller, inklusive HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblaster och primära råttaastrocyter. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ MEM-modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Detta MEM ändras enligt följande:
Med: NEAA, fenolröd
Utan: L-glutamin, HEPES
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Gibco™ MEM, utvecklad av Harry Eagle, baserades på hans tidigare formulering av Basal Medium Eagle (BME). Många andra modifieringar av MEM följde, inklusive Glasgows MEM, MEMα , DMEM och Temins modifikation. MEM är tillgängligt med Earles salter för användning i en CO 2 inkubator, eller med Hanks salter för användning utan CO 2 . Denna produkt är gjord med Earles salter.
MEM innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver MEM tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). MEM använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,2 g/L) och kräver därför en miljö med 5 –10 % CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 och fibroblaster
Celltyp Primära råttastrocyter
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp MEM (Minimum Essential Medium)
Serumnivå Standard serumtillskott
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser Låg glukos, Fenolrött, Icke essentiella aminosyror (NEAA)
Utan tillsatser Inget glutamin, Utan HEPES, Inget natriumpyruvat
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2-8 °C. Skyddas från ljus
Transportförhållanden: Omgivning
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.