Läs mer
Gibco™ MEM, NEAA, puder
Produktkod. 11534486
Change view
Kvantitet:
10 l
50 l
Förpackningsstorlek:
10 L
50 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11534486 10 l 10 L
11544486 50 l 50 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11534486 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 41500018
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Kräver
Komplettering
Minimum Essential Medium (MEM) är ett av de mest använda av alla cellodlingsmedier.
Minimum Essential Medium (MEM) är ett av de mest använda av alla cellodlingsmedier. MEM kan användas med en mängd olika suspensioner och vidhäftande däggdjursceller, inklusive HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblaster och primära råttaastrocyter. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ MEM-modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Detta MEM ändras enligt följande:
Med: NEAA, L-glutamin, fenolröd
Utan: HEPES, natriumbikarbonat
Den kompletta formuleringen finns tillgänglig.
Gibco™ MEM, utvecklad av Harry Eagle, baserades på hans tidigare formulering av Basal Medium Eagle (BME). Många andra modifieringar av MEM följde, inklusive ’Glasgows MEM, MEMα , DMEM och Temins ’modifiering. MEM är tillgängligt med ’Earles salter för användning i en CO 2 inkubator, eller med Hanks salter för användning utan CO 2 . Denna produkt är gjord med ’Earles salter.
Produkt avsedd användning För
in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
MEM innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver MEM tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). MEM använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,2 g/L) och kräver därför en miljö med 5 –10 % CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH. Pulverformer av Gibco™ cellodlingsmedium kräver natriumbikarbonattillskott, pH-justering och filtrering vid tidpunkten för beredning (se protokoll för detaljer).
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 och fibroblaster
Celltyp Primära råttastrocyter
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Form Pulver
Produkttyp MEM (Minimum Essential Medium)
Serumnivå Standard serumtillskott
Sterilitet Sterilfiltrerad
Med tillsatser Fenolrött
Utan tillsatser Inget natriumbikarbonat
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Kvantitet 10 l
Frakt skick Rumstemperatur
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2-8° C
Fraktvillkor: Ambient
Hållbarhet: 36 månader från tillverkningsdatum
Visa mer Visa mindre
Inte för terapeutiskt bruk för människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.