Läs mer
Gibco™ MEM, NEAA, puder
Produktkod. 11544486 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
10 l
50 l
Förpackningsstorlek:
10 L
50 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11544486 50 l 50 L
11534486 10 l 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11544486 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 41500083
Se till att er processutveckling gör skillnad
Använd kampanjkoden 27978
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Requires
Komplettering
Minimum Essential Medium (MEM) är ett av de mest använda av alla cellodlingsmedier.
Minimum Essential Medium (MEM) är ett av de mest använda cellodlingsmedierna. MEM kan användas med olika suspensions- och vidhäftande däggdjursceller, inklusive HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblaster och primära råttastrocyter. Vi erbjuder en mängd MEM-modifieringar Gibco™ för olika tillämpningar av cellkultur. Hitta rätt formulering med hjälp av medieväljarverktyget.
Denna MEM modifieras enligt följande:
Med: NEAA, L-glutamin, fenolröd
Utan: HEPES, natriumbikarbonat
Den kompletta formuleringen finns tillgänglig.
Gibco™ MEM, utvecklad av Harry Eagle, baserades på hans tidigare formulering av Basal Medium Eagle (BME). Många andra modifieringar av MEM följde, inklusive Glasgows MEM, MEM α, DMEM och Temins Modification. MEM finns tillgängligt med Earle's salts för användning i en CO 2-inkubator, eller med Hanks' salter för användning utan CO2. Denna produkt är gjord med Earles salter.
Produktens avsedda användning
För in vitro-diagnostik . VARNING: Inte för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Andra användningar än den avsedda användningen kan bryta mot lokal lag.
MEM innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver MEM tillskott, vanligtvis med 10 % Fetal Bovine Serum (FBS). MEM använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,2 g/L) och kräver därför en miljö på 5,10 –%CO2 för att upprätthålla fysiologiskt pH. Pulverformer av Gibco™ cellodlingsmedium kräver natriumbikarbonattillskott, pH-justering och filtrering vid förberedelsetillfället (se protokoll för detaljer).
Observera att hållbarheten på levererade produkter varierar. Denna produkt har en minsta hållbarhet på 6 månader vid leveranstillfället. För mer information om produktens hållbarhet, inklusive detaljer om specifika produktpartier, vänligen kontakta kundtjänst.
Order Info
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Form Pulver
Serumnivå Standard serumtillskott
Med tillsatser Låg glukos, Glutamin, Fenolrött
Utan tillsatser Utan HEPES, Inget natriumpyruvat
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Kvantitet 50 l
Frakt skick Rumstemperatur
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2-8° C
Fraktvillkor: Ambient
Hållbarhet: 36 månader från tillverkningsdatum
Inte för terapeutiskt bruk för människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.