Beskrivning
Kräver
Komplettering
MEM α (Minimum Essential Medium α) används i stor utsträckning för däggdjurskultur samt selektion för transfekterade DHFR-negativa celler. MEM α kan användas med olika suspensions- och vidhäftande däggdjursceller, inklusive keratinocyter, primära råttastrocyter och humana melanomceller. Vi erbjuder en rad MEM-modifieringar α för olika cellkulturapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av medieväljarverktyget.
Detta MEM α har modifierats enligt följande:
Med: Ribonukleosider, deoxiribonukleosider, fenolrött, L-glutamin
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Användning av MEM α
MEM α är en modifiering av Minimum Essential Medium (MEM) som innehåller icke-essentiella aminosyror, natriumpyruvat, liponsyra, vitamin B12, biotin och askorbinsyra. MEM α finns utan nukleosider för användning som selektionsmedium för DG44 och andra DHFR-negativa celler. Produkten tillverkas med Earles salter. MEM α innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför behöver MEM α kompletteras, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). MEM α använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,2 g/L) och kräver därför en miljö med 5 – 10 % CO2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Uppfyllande
Tillverkad vid en cGMP-kompatibel anläggning. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och certifierad enligt ISO 13485-standarderna.
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 och fibroblaster |
| Celltyp | Däggdjursceller |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung |
| Koncentration | 1X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | MEMα (Minsta Essential Mediumα ) |
| Serumnivå | Standard serumtillskott |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Steriliseringsmetod | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Låg glukos, Glutamin, Fenolrött, Natriumpyruvat, Ribonukleosider, Deoxiribonukleosider |
| Visa mer |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.