Läs mer
Gibco™ MEMα , nukleosider, inget fenolrött
Produktkod. 11534476 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
10 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11534476 500 ml 500ml
15673854 10 x 500 ml Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11534476 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 41061029
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Kräver
Komplettering
Minimum Essential Medium (MEM)α används i stor utsträckning för däggdjurscellodling såväl som selektion för transfekterade DHFR-negativa celler.
Minimum Essential Medium (MEM) α is widely used for mammalian cell culture as well as selection for transfected DHFR negative cells. MEM α can be used with a variety of suspension and adherent mammalian cells, including keratinocytes, primary rat astrocytes, and human melanoma cells. We offer a variety of Gibco™ MEM α modifications for a range of cell culture applications. Find the right formulation using the media selector tool.
Minimum Essential Medium (MEM)α används i stor utsträckning för däggdjurscellodling såväl som selektion för transfekterade DHFR-negativa celler. MEMα kan användas med en mängd olika suspensioner och vidhäftande däggdjursceller, inklusive keratinocyter, primära råttastrocyter och humana melanomceller. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ MEMα modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Denna MEMα ändras enligt följande:
Med: Ribonukleosider, Deoxiribonukleosider, L-glutamin
Utan: Fenolröd
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Gibco™ MEMα är en modifiering av Minimum Essential Medium (MEM) som innehåller icke-essentiella aminosyror, natriumpyruvat, liponsyra, vitamin B 12 , biotin och askorbinsyra. MEMα finns tillgänglig utan nukleosider för användning som ett selektionsmedium för DG44 och andra DHFR-negativa celler. Denna produkt är gjord med Earles salter.
Produktanvändning
Endast för forskning: Ej avsedd för diagnostiskt eller terapeutiskt bruk hos djur eller människor.
MEMα innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför MEMα kräver tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). MEMα använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,2 g/L) och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Uppfyllande
Gibco MEMα tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 och fibroblaster
Celltyp Primära råttastrocyter
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Koncentration 1X
Form Vätska
Produkttyp MEMα (Minsta Essential Mediumα )
Serumnivå Standard serumtillskott
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser Låg glukos, Glutamin, Natriumpyruvat, Ribonukleosider, Deoxiribonukleosider
Utan tillsatser Utan HEPES, Utan fenolrött
För användning med (applikation) Mammalian Cell Culture
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Formatera Bottle
Innehåll och lagring Lagringsförhållanden: 2-8° C. Skydda från ljus
Fraktförhållanden: Ambient
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum
Kultur Miljö CO2
Typ av kultur Mammalian Cell Culture
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning: Ej avsedd för diagnostiskt eller terapeutiskt bruk hos djur eller människor.