Läs mer
Gibco™ MEMα , nukleosider, inget fenolrött
Produktkod. 15673854 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
10 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15673854 10 x 500 ml Paket med 10
11534476 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15673854 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 41061037
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. View return policy
Requires
Komplettering
Minimum Essential Medium (MEM)α används i stor utsträckning för däggdjurscellodling såväl som selektion för transfekterade DHFR-negativa celler.
Minimum Essential Medium (MEM) α används i stor utsträckning för däggdjurscellodling samt selektion för transfekterade DHFR-negativa celler. MEM α kan användas med en mängd olika suspensions- och vidhäftande däggdjursceller, inklusive keratinocyter, primära råttastrocyter och mänskliga melanomceller. Vi erbjuder en rad olika Gibco™ MEM-modifieringar α för olika cellkulturapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av medieväljarverktyget.
Detta MEM α har modifierats enligt följande:
Med: Ribonukleosider, deoxiribonukleosider, L-glutamin
Utan: Fenolrött
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Gibco™ MEM α är en modifiering av Minimum Essential Medium (MEM) som innehåller icke-essentiella aminosyror, natriumpyruvat, liponsyra, vitamin B12, biotin och askorbinsyra. MEM α finns utan nukleosider för användning som selektionsmedium för DG44 och andra DHFR-negativa celler. Produkten tillverkas med Earles salter.
Produktanvändning
Endast för forskningsändamål: Inte avsett för diagnostisk eller terapeutisk användning på djur eller människor.
MEM α innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför behöver MEM α kompletteras, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). MEM α använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,2 g/L) och kräver därför en miljö med 5–10 % CO2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
Order Info
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Compliance
Tillverkad vid en cGMP-kompatibel anläggning. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och certifierad enligt ISO 13485-standarderna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Celllinje HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 och fibroblaster
Celltyp Däggdjursceller
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Koncentration 1X
Form Vätska
Produkttyp MEMα (Minsta Essential Mediumα )
Serumnivå Standard serumtillskott
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser Låg glukos, Glutamin, Natriumpyruvat, Ribonukleosider, Deoxiribonukleosider
Utan tillsatser Utan HEPES, Utan fenolrött
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Kvantitet 10 x 500 ml
Frakt skick Omgivning
Formatera Flaskor
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2 °C till °8 C (skydda mot ljus)
Fraktvillkor: Ambient
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum
Kultur Miljö CO2
Typ av kultur Däggdjurscellodling
Show More Show Less
Endast för forskningsändamål. Ej avsedd för diagnostik eller terapeutisk användning hos djur eller människor.