Läs mer
Gibco™ MEM, suspension, inget kalcium, inget glutamin
Produktkod. 10013082 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10013082 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 10013082 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 11380037
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Kräver
Komplettering
Minimum Essential Medium (MEM) är ett av de mest använda av alla cellodlingsmedier.
Minimum Essential Medium (MEM) är ett av de mest använda av alla cellodlingsmedier. MEM kan användas med en mängd olika suspensioner och vidhäftande däggdjursceller, inklusive HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblaster och primära råttaastrocyter. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ MEM-modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Detta MEM ändras enligt följande:
Med: Earles salter, fenolröd
Utan: L-glutamin, HEPES, kalcium
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
MEM, utvecklad av Harry Eagle, baserades på hans tidigare formulering av Basal Medium Eagle (BME). Många andra modifieringar av MEM följde, inklusive Glasgows MEM, MEMα , DMEM och Temins modifikation. Denna MEM-formulering är gjord utan kalcium för användning med suspensionskulturer. Denna MEM-formulering innehåller Earles salter för användning i en CO 2 -inkubator. Denna produkt är gjord med Earles salter.
Produktens avsedda användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den märkta avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
MEM innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver MEM tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). MEM använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,2 g/L) och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 och fibroblaster
Celltyp Primära råttastrocyter
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp MEM (Minimum Essential Medium)
Serumnivå Standard serumtillskott
Sterilitet Sterilfiltrerad
Med tillsatser Låg glukos, Fenolrött, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS)
Utan tillsatser Inget glutamin, Utan HEPES, Inget natriumpyruvat, Inget kalcium
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2-8 °C. Skyddas från ljus
Transportförhållanden: Omgivning
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum
Visa mer Visa mindre
Inte för terapeutiskt bruk för människor eller djur. Annan användning än den märkta avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag. För in vitro diagnostisk användning.