Läs mer
Gibco™ MEM vitaminlösning (100X)
Beskrivning
- Innehåller 100 gånger de vitaminer som finns i standard MEM
- För in vitro diagnostisk användning
- Tillverkad på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Grand Island, New York, registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och certifierad till ISO 13485 standarder
Cellkultur, insektscellkultur, däggdjurscellkultur, Sf9 och Sf21 cellkultur
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaringsvillkor: -5 till -°20 C Fraktvillkor: Fryst Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum |
| Celltyp | Däggdjursceller |
| Koncentration | 100 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Vitamintillskott |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| pH | 5,4 till 7,7 |
| Kvantitet | 100 ml |
| Frakt skick | Torr is |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.