Beskrivning
- Gentamicinsulfat är ett vattenlösligt antibiotikum som ursprungligen renats från svampen Micromonospora purpurea
- Det verkar genom att binda till 30S-subenheten i den bakteriella ribosomen, vilket leder till hämning av proteinsyntes och död hos känsliga bakterier
- Gibco™ Gentamicin är effektivt mot en mängd olika grampositiva och gramnegativa bakterier och används för att förhindra kontaminering av cellkulturer av bakterier
- Den rekommenderade arbetskoncentrationen sträcker sig från 0,5 till 50μ g/ml
- Förvara vid 15 °C till 30 °C
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Uppfyllande
Tillverkad på en cGMP-kompatibel anläggning, som är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485-standarder.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Gentamicin |
| Fysisk form | Vätska |
| Sterilfiltrerad | Ja |
| Koncentration | 50 mg/mL |
| Kvantitet | 10 ml |
| Validerad ansökan | Förebyggande av kontaminering av cellodling |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- GENTAMICIN REAGENT SOLUTION (50 MG/ML), LIQUID
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: gentamicin sulphate