Läs mer
Gibco™ Gentamicin (50 mg/ml)
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
10 ml
10 x 10 ml
missing translation for 'unitSize'
100ml
Paket med 10
Varje
Beschreibung
- Gentamicinsulfat är ett vattenlösligt antibiotikum som ursprungligen renats från svampen Micromonospora purpurea
- Det verkar genom att binda till 30S-subenheten i den bakteriella ribosomen, vilket leder till hämning av proteinsyntes och död hos känsliga bakterier
- Gibco™ Gentamicin är effektivt mot en mängd olika grampositiva och gramnegativa bakterier och används för att förhindra kontaminering av cellkulturer av bakterier
- Den rekommenderade arbetskoncentrationen sträcker sig från 0,5 till 50μ g/ml
- Förvara vid 15 °C till 30 °C
Bestellinformation
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Compliance
Tillverkad på en cGMP-kompatibel anläggning, som är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485-standarder.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Gentamicin |
| Fysisk form | Vätska |
| Sterilfiltrerad | Yes |
| Koncentration | 50 mg/mL |
| Kvantitet | 10 ml |
| Validerad ansökan | Prevention of Cell Culture Contamination |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- GENTAMICIN REAGENT SOLUTION (50 MG/ML), LIQUID
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: gentamicin sulphate
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur