Läs mer
Gibco™ Neomycinsulfat
Beskrivning
Polymyxin B Sulfate verkar genom att binda till 30S-subenheten i den bakteriella ribosomen, vilket leder till hämning av proteinsyntes och död hos känsliga bakterier. Gibco Neomycinsulfat används för att förhindra bakteriell kontaminering av cellkulturer. Detta antibiotikum är mycket aktivt mot gramnegativa bakterier.
Cellkultur, Kloning, Drosophila S2-cellkultur, High Five™ Cellkultur, Insektscellodling, Däggdjurscellodling, Sf9& Sf21 Cellkultur, Transformation
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaringsförhållanden: 15 till 30 °C Transportförhållanden: Omgivning Hållbarhet: 24 månader från tillverkningsdatum |
| Typ av kultur | Däggdjurscellodling, insektscellodling |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Antibiotika |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Bakterieurval |
| Kvantitet | 100 g |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
Säkerhet och hantering
- Neomycin Sulphate
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Neomycin sulphate