Läs mer
Gibco™ Penicillin-Streptomycin-Neomycin (PSN) Antibiotikablandning
Beskrivning
Penicillin renades ursprungligen från svampen Penicillium och verkar genom att direkt störa omsättningen av bakteriers cellvägg och indirekt genom att utlösa frisättningen av enzymer som förändrar cellväggen. Streptomycin renades ursprungligen från Streptomyces griseus och Neomycin från Streptomyces fradiae . Streptomycin och Neomycin verkar genom att binda till 30S-subenheten i den bakteriella ribosomen, vilket leder till hämning av proteinsyntes och död hos känsliga bakterier.
- Lösningen innehåller 5 mg penicillin, 5 mg streptomycin och 10 mg neomycin per ml i 0,85 % koksaltlösning
Cellodling, däggdjurscellodling
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 °C till -20 °C). |
| Koncentration | 100 X |
| Typ av kultur | Däggdjurscellodling |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Antibiotika |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| För användning med (applikation) | Förebyggande av cellkulturkontamination |
| Kvantitet | 100 mL |
| Frakt skick | Torr is |
Säkerhet och hantering
- Penicillin-Streptomycin-Neomycin (PSN) Antibiotic Mixture
- Fara
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- H370-Orsakar organskador.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: neomycin sulphate, strepto,ycin sulphate, penicillin G sodium salt