Läs mer
Gibco™ Sf-900™ II SFM, inget metionin, inget cystin
Produktkod. 11560546 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11560546 500 ml 500ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11560546 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 21012026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1438.00 SEK
    1207.92 SEK / 500ml
    Save 230.08 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Optimerad för tillväxt och underhåll av Spodoptera frugiperda (Sf9 och Sf21) celler
Sf-900 II SFM (utan metionin och cystin) är ett serumfritt, proteinfritt insektscellodlingsmedium optimerat för storskalig produktion av rekombinanta proteiner uttryckta med baculovirus expressionsvektorsystem (BEVS). Detta medium stöder tillväxt av andra lepidoptera-cellinjer.
  • Överlägsen långsiktig tillväxt med hög täthet
  • Optimerad för rekombinant proteinproduktion
  • Serumfri, proteinfri, färdig att använda formulering
  • Skalbar i bioreaktorer
Bioproduktion, cellkultur, insektscellkultur, Sf9 och Sf21 cellkultur, viral vaccinproduktion
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje Sf21, Sf9
Celltyp Insektscell
Klassificering Proteinfri, Serumfritt
Form Vätska
Produkttyp Insektscellserumfritt medium (SFM)
Serumnivå Serumfritt
Produktlinje Gibco, Sf-900
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Art S. frugiperda, Spodoptera frugiperda
Innehåll och lagring Lagringsförhållanden: 2 °C till 8 °C. Skydda från ljus
Fraktförhållanden: Omgivningstemperatur
Hållbarhet 12 månader från tillverkningsdatum