Läs mer
Gibco™ Sojaböntrypsinhämmare, pulver
Produktkod. 10684033 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10684033 1 g 1g
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10684033 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 17075029
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Trypsin hämmas i ett molförhållande av 1:1 och kymotrypsin och plasmin i mindre utsträckning
Hämmar även andra serinproteaser. Har en aktivitet som är större än 7 000 BAEE-enheter per mg. En 0,5 mg/ml sojaböntrypsinhämmare stamlösning bör göras genom att lösa icke-sterilt pulver i 0,01 M boratbuffert eller Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning (DPBS), utan kalcium och magnesium. Filtersterilisera stamlösningen och förvara i upp till en vecka vid 2 - 8 °C.
Cellodling, däggdjurscellodling
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Lagringsförhållanden: -5 till -°30
C Fraktförhållanden: Fryst
Celltyp Däggdjursceller
Form Fryst, pulver
Produkttyp Trypsinhämmare
Sterilitet Icke-steril
Utan tillsatser Inget kalcium, Inget magnesium
Kvantitet 1 g
Frakt skick Torr is