Läs mer
Gibco™ Neurobasal™ Plus Medium
Beskrivning
Neurobasal Plus Medium är ett neuronalt basalt medium som ger den högsta nivån av in vitro-överlevnad av primära gnagare och mänskliga stamcellshärledda neuroner när det används med B-27 Plus tillägg. Neurobasal Plus Medium har en optimerad formulering, uppgraderad tillverkningsprocess och strängare kvalitetskontroll av råvaror och slutprodukt. Dessa förbättringar möjliggör de högsta nivåerna av neuronal cellöverlevnad, förbättrad elektrofysiologisk aktivitet och förbättrad funktionell mognad jämfört med andra neuronala cellodlingsmediasystem.
Neurobasal Plus Medium, i kombination med B-27 Plus tillägg, erbjuder:
- Minst 50% högre överlevnadsgrad för primära råttneuroner jämfört med klassiska Neurobasal Medium och B-27 Tillägg
- Högsta överlevnadsgrad för primära råtta, mus och mänskliga stamcellshärledda neuroner jämfört med andra kommersiellt tillgängliga serumfria neuronala mediasystem
- Förbättrad elektrofysiologisk aktivitet och mognad —mer konsekvent, stabil och synkroniserad spontan aktivitet i primära gnagarneuroner efter 10 dagar jämfört med BrainPhys™ Neuronalt medium
- Accelererar neuritutväxt och ökar antalet synaptisk-positiva puncta
Finns som ett 500 ml basalt medium, Neurobasal Plus Medium kan sömlöst ersätta andra neuronala cellodlingsmedier, såsom klassiska Neurobasal Medium. De B-27 Plus Neuronal Culture System finns också att köpa, som består av B-27 Plus Tillägg och Neurobasal Plus Medium, erbjuder en bekväm och värdefull allt-i-ett-beställningslösning.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Neurala celler |
| Klassificering | Serumfritt |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Neurobasal Medium |
| Med tillsatser | Fenolrött |
| Produktlinje | Neurobasal |
| Kvantitet | 500 ml |
| Frakt skick | Omgivning |
| Testad för | Endotoxin, Prestanda, Sterilitet, Osmolalitet, pH |
| Innehåll och lagring | Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus. |
| Visa mer |