Läs mer
Gibco™ Nyfödd kalvserum, värmeinaktiverat, Nya Zeelands ursprung
Produktkod. 11530636 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11530636 500 ml 500ml
11520636 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11530636 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 26010074
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Gibco™ Sera erbjuder utmärkt värde för grundläggande cellodling, specialforskning och specifika analyser, och vinner forskarnas förtroende med konsekvent kvalitet och prisbelönt stöd som hjälper till att möta dina forskningsbehov och budgetkrav.
  • Ursprung: Nya Zeeland
  • Insamlat från kalvar som är 20 dagar gamla eller yngre
Cellodling, däggdjurscellodling
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor:≤ -10 °
C Fraktvillkor: Fryst
Art Nötkreatur/bovint
Åldras Nyfödd (20 dagar eller mindre)
Ursprungsland Nya Zeeland
Form Vätska
Formatera Flaska
Produkttyp Nyfödd kalvbovint serum
Kvantitet 500 ml
Serumbehandling Värmeinaktiverad
Produktlinje Gibco
Frakt skick Fryst
Visa mer Visa mindre
Endast för forskningsändamål eller vidare tillverkning. Serum och blodproteiner är inte avsedda för direkt administrering till människor eller djur.