Läs mer
Gibco™ Donator Bovine Serum, Nya Zeelands ursprung
Beskrivning
Gibco™ sera offers excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements.
Gibco™ sera erbjuder utmärkt värde för grundläggande cellodling, specialitetsforskning och specifika analyser, och tjänar forskarnas förtroende med konsekvent kvalitet som hjälper till att möta forskningsbehov och budgetkrav.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaringsvillkor:≤ -10 ° C Fraktvillkor: Fryst |
| Art | Nötkreatur/bovint |
| Åldras | 12 till 36 månader |
| Ursprungsland | Nya Zeeland |
| Form | Vätska |
| Formatera | Flaska |
| Produkttyp | Kalvbovint serum |
| Kvantitet | 500 mL |
| Serumbehandling | Sterilfiltrerad |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Visa mer |
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.