Beskrivning
Gibco sera erbjuder utmärkt värde för grundläggande cellodling, specialforskning och specifika analyser, och tjänar forskarnas förtroende med konsekvent kvalitet och prisbelönt stöd som hjälper till att möta dina forskningsbehov och budgetkrav.
- Sera Kategori: Säker
- Ursprung: Nya Zeeland
- Insamlad från kalvar 20 dagar gamla eller mindre.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaringsvillkor:≤ -10 ° C Fraktvillkor: Fryst |
| Art | Nötkreatur/bovint |
| Åldras | Nyfödd (20 dagar eller mindre) |
| Ursprungsland | Nya Zeeland |
| Form | Vätska |
| Formatera | Flaska |
| Produkttyp | Nyfödd kalvbovint serum |
| Kvantitet | 500 ml |
| Serumbehandling | Standard (steril-filtrerad) |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |
Endast för forskningsändamål eller vidare tillverkning. Serum och blodproteiner är inte avsedda för direkt administrering till människor eller djur.