Beskrivning
Opti-MEM™ I Reduced-Serum Medium is an improved Minimal Essential Medium (MEM) that allows for a reduction of Fetal Bovine Serum supplementation by at least 50% with no change in cell growth rate or morphology. Opti-MEM™ I medium is also recommended for use with cationic lipid transfection reagents, such as Lipofectamine™ reagent. Opti-MEM™ I medium can be used with a variety of suspension and adherent mammalian cells, including Sp2, AE-1, CHO, BHK-21, HEK, and primary fibroblasts. We offer a variety of Opti-MEM™ I Reduced-Serum Medium modifications for a range of cell culture applications.
Opti-MEM™ I Reduced-Serum Medium är ett förbättrat Minimal Essential Medium (MEM) som möjliggör en minskning av fetalt bovint serumtillskott med minst 50 % utan förändring i celltillväxthastighet eller morfologi. Opti-MEM™ I-medium rekommenderas också för användning med katjoniska lipidtransfektionsreagenser, som t.ex Lipofectamine™ reagens. Opti-MEM™ I-medium kan användas med en mängd olika suspensioner och vidhäftande däggdjursceller, inklusive Sp2, AE-1, CHO , BHK-21, HEK och primära fibroblaster. Vi erbjuder en mängd olika Opti-MEM™ I Reducerat-serum Medium modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer.
Detta Opti-MEM™ ändras enligt följande:
Med: L-glutamin
Utan: Fenolröd
Den fullständiga formuleringen är konfidentiell. För mer information, vänligen kontakta tekniska tjänster.
Använder Opti-MEM™ Reducerat-serum medium
Opti-MEM™ I medium är ett unikt medium som innehåller insulin, transferrin, hypoxantin, tymidin och spårämnen. Dessa ytterligare komponenter möjliggör en minskning av serumtillskottet med minst 50 %. Opti-MEM™ I-medium använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,4 g/L), och kräver därför en miljö med 5 –10 % CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Uppfyllande
Manufactured at a cGMP-compliant facility. The facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to ISO 13485 standards.
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | Sp2, AE-1, CHO , BHK-21 och HEK |
| Celltyp | Primära fibroblaster |
| Klassificering | Mänskligt ursprung |
| Koncentration | 1X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Opti-MEM jag |
| Serumnivå | Reduced Serum |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Steriliseringsmetod | Sterile-filtered |
| Med tillsatser | Glutamin |
| Visa mer |
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.