Beskrivning
Gibco™ PB-MAX™ Karyotypningsmedium är ett fullt kompletterat medium utvecklat för korttidsodling av perifera blodlymfocyter för cytogenetiska studier och in vitro-diagnostiska procedurer.
Gibco™ PB-MAX™ Karyotyping Medium kännetecknas:
- Färdigt format
- Kvalitets- och prestandatestning
- Klassisk formulering
Färdigt format
Gibco™ PB-MAX™ Karyotyping Medium är ett fryst, 1X medium, redo att användas vid upptining. Ingen tillskott krävs. Tinat medium kan förvaras vid 2 ––8 °C i upp till 14 dagar.
Kvalitets- och prestandatestning
Varje parti av Gibco™ PB-MAX™ Karyotypningsmedium testas av ett certifierat amerikanskt referenslaboratorium för cytogenetik för att säkerställa konsekvent överlägsen prestanda. Perifera blodlymfocyter från en normal vuxen donator odlas i 72 timmar i Gibco™ PB-MAX™ Karyotypingmedium innan mitotisk index och kromosombandningsupplösning mäts. Dessutom testas varje parti för sterilitet, pH, osmolalitet och mykoplasma.
Klassisk formulering
Gibco™ PB-MAX™ Karyotypningsmedium är ett optimerat RPMI 1640-medium, kompletterat med Fetal Bovine Serum (FBS), L-glutamin och fytohemagglutinin (PHA). Gibco™ PB-MAX™ Karyotypningsmediet baseras på formuleringar som refereras till i Association for Cytogenetic Technologists Laboratory Manual för odling av perifera blodlymfocyter för cytogenetisk analys. Den kompletta formuleringen finns tillgänglig.
Produktanvändning
För in vitro-diagnostik .
cGMP-tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ PB-MAX™ Karyotyping Medium tillverkas vid en cGMP-kompatibel anläggning belägen i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485-standarderna.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Uppfyllande
Tillverkad på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen på Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Karyotypningsmedium |
| Färg | Rött |
| Koncentration | 1X |
| För användning med (applikation) | Celllivskraft; Proliferationsfunktion & ; klinisk & translationell forskning; Däggdjurscellodling |
| Fysisk form | Vätska |
| Produktlinje | PB-MAX |
| Kvantitet | 100 ml |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Inkluderar | L-glutamin |
| Gröna funktioner | ACT Ecolabel (Silver) |
För in vitro diagnostisk användning.