Läs mer
Gibco™ PBS (10X), pH 7.2
Produktkod. 15460624 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15460624 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 15460624 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 70013032
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Fosfatbuffrad saltlösning (PBS) är en balanserad saltlösning som används för en mängd olika cellodlingstillämpningar, såsom tvättning av celler före dissociation, transport av celler eller vävnadsprover, spädning av celler för räkning och förberedelse av reagens.
Fosfatbuffrad saltlösning (PBS) är en balanserad saltlösning som används för en mängd olika cellodlingstillämpningar, såsom tvättning av celler före dissociation, transport av celler eller vävnadsprover, spädning av celler för räkning och förberedelse av reagens. PBS är formulerad utan kalcium och magnesium för att skölja kelatorer från kulturen före celldissociation. Koncentrerade former av Gibco™ PBS kan kräva pH-justering vid tidpunkten för utspädning (se protokoll för detaljer).
Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ PBS-formuleringar för en rad cellodlingsapplikationer.
Denna PBS tillverkas enligt följande:
Utan: Kalcium, Magnesium, Fenolröd
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fosfatbuffrad saltlösning (PBS)
Koncentration 10 X
För användning med (applikation) Cellkultur hos däggdjur, kromatinbiologi
pH 7.1 till 7.3
Fysisk form Vätska
Produktlinje Gibco
Kvantitet 500 ml
Lösningstyp Fosfatbuffrad saltlösning
Sterilitet Sterilfiltrerad
Inkluderar Inget natriumpyruvat
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt 13485-standarden ISO
Osmolalitet 2800 - 3200 mOsm/kg
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.