Läs mer
Gibco™ PBS (10X), pH 7.4
Produktkod. 12579099 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12579099 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 12579099 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 70011044
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Fosfatbuffrad saltlösning (PBS) är en balanserad saltlösning som används för en mängd olika cellodlingstillämpningar, såsom tvättning av celler före dissociation, transport av celler eller vävnadsprover, spädning av celler för räkning och förberedelse av reagens.
Fosfatbuffrad saltlösning (PBS) är en balanserad saltlösning som används för olika cellkulturändamål, såsom att tvätta celler före dissociation, transportera celler eller vävnadsprover, späda ut celler för räkning och förbereda reagenser. PBS är formulerat utan kalcium och magnesium för att skölja kelatorer från kulturen före celldissociation. Koncentrerade former av Gibco™ PBS kan kräva pH-justering vid utspädningstillfället (se protokoll för detaljer).
Fosfatbuffrad saltlösning (PBS) är en balanserad saltlösning som används för en mängd olika cellodlingstillämpningar, såsom tvättning av celler före dissociation, transport av celler eller vävnadsprover, spädning av celler för räkning och förberedelse av reagens. PBS är formulerad utan kalcium och magnesium för att skölja kelatorer från kulturen före celldissociation. Koncentrerade former av Gibco™ PBS kan kräva pH-justering vid tidpunkten för utspädning (se protokoll för detaljer).
Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ PBS-formuleringar för en rad cellodlingsapplikationer.
Denna PBS tillverkas enligt följande:
Utan: Kalcium, Magnesium, Fenolröd
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fosfatbuffrad saltlösning (PBS)
Färg Vitt
Koncentration 10X
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
pH 7.4
Fysisk form Vätska
Produktlinje Gibco
Kvantitet 500 ml
Lösningstyp Fosfatbuffrad saltlösning
Sterilitet Sterilfiltrerad
Inkluderar Inget natriumpyruvat
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt 13485-standarden ISO
Steriliseringsmetod Sterile-filtered
Osmolalitet 2800 - 3100 mOsm/kg
Kvalitet Cell Culture
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.