Beskrivning
Gibco Fosfatbuffrad saltlösning (PBS), pH 7,2, är en balanserad saltlösning som används i stor utsträckning i olika cellkulturapplikationer. Den är utformad för att upprätthålla ett stabilt pH- och osmotisk balans, vilket gör den idealisk för att tvätta celler före dissociation, transportera celler eller vävnadsprover, späda ut celler för räkning och förbereda reagenser.
Nyckelfunktioner
- Utan kalcium och magnesium—är frånvaron av kalcium och magnesium avgörande för tillämpningar som kräver sköljning av kelatorer från kulturen före celldissociation
- Utan fenolrött—säkerställer avsaknaden av fenolrött att det inte uppstår störningar i optiska mätningar och förhindrar potentiella effekter på cellfysiologin
Användningsområden
- Celltvätt—är idealisk för att tvätta celler före dissociation för att ta bort eventuella kvarvarande enzymer eller kelatorer
- Provertransport—lämplig för att transportera celler eller vävnadsprov samtidigt som deras livskraft bibehålls
- Cellräkning—kan användas för att späda ut celler för noggrann räkning
- Reagensberedning—ger en stabil miljö för att framställa olika reagenser som används i cellkultur
Varför välja PBS kontra DPBS
- Enkelhet—PBS är en enklare formulering jämfört med Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning (DPBS), som innehåller ytterligare komponenter som kaliumklorid och kan formuleras med eller utan kalcium, magnesium, glukos och pyruvat. Denna enkelhet gör PBS till ett mångsidigt val för allmänna cellodlingsapplikationer.
- Specifika tillämpningar—PBS föredras för tillämpningar där närvaro av kalium eller andra tillsatser i DPBS kan störa experimentella resultat
Varför välja pH 7,2 vs. pH 7,4 PBS
- Experimentella krav—valet mellan pH 7,2 och pH 7,4 beror på de specifika kraven i ditt cellkultursystem. pH 7,2 används ofta för vissa celltyper och experimentella förhållanden där en något surare miljö är fördelaktig.
- Buffringskapacitet—pH 7,2 ger en något annorlunda buffringskapacitet, vilket kan vara avgörande för att upprätthålla önskade fysiologiska förhållanden i specifika experimentella uppställningar
Varför välja Gibco PBS, pH 7,2
- Kvalitets- och konsekvensprodukter—Gibco tillverkas i cGMP, ISO-certifierade anläggningar, vilket säkerställer högsta kvalitet och konsekvens. Varje sats genomgår rigorösa tester för osmolalitet, pH-nivåer, sterilitet och förekomst av endotoxiner.
- Meriterade—Gibco cellodlingsprodukter har ett långvarigt rykte om sig att vara utmärkta inom cellodling, med många publikationer som nämner användningen av Gibco produkter. Denna pålitliga och prestandamässiga meritlista gör Gibco PBS till det föredragna valet för forskare världen över.
Gibco PBS, pH 7,2 är en pålitlig och konsekvent lösning för ett brett spektrum av tillämpningar. Välj Gibco produkter som passar dina behov av cellkultur och dra nytta av våra decennier av expertis och innovation inom området.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fosfatbuffrad saltlösning (PBS) |
| Färg | Vitt |
| Koncentration | 1X |
| För användning med (applikation) | Däggdjurscellodling |
| pH | 7.2 |
| Fysisk form | Vätska |
| Produktlinje | Gibco |
| Kvantitet | 500 ml |
| Lösningstyp | pH-buffert, lagringslösning och rengöringslösning |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.