Läs mer
Gibco™ Penicillin-Streptomycin (10 000 U/ml)
Produktkod. 11548876 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
20 ml
100 ml
20 x 100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
20ml
Paket med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11548876 100 ml 100ml
11568876 20 ml 20ml
15276355 20 x 100 ml Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11548876 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 15140122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    365.00 SEK
    306.65 SEK / 100ml
    Save 58.35 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För att förhindra bakteriell kontaminering av cellkulturer på grund av deras effektiva kombinerade verkan mot grampositiva och gramnegativa bakterier
Penicillin renades ursprungligen från svampar Penicillium som verkar genom att direkt störa omsättningen av bakteriecellväggen och indirekt genom att utlösa frisättning av enzymer som förändrar cellväggen. Streptomycin renades ursprungligen från Streptomyces griseus. Det verkar genom att binda till 30S-subenheten av bakteriell ribosom, vilket leder till hämning av proteinsyntes och död hos känsliga bakterier.
  • Innehåller 10 000 enheter/ml penicillin
  • 10 000μ g/ml streptomycin i en 10 mM citratbuffert (för pH-stabilitet)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor: -5 °C till -°20 C
Fraktvillkor: Torris
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum
Koncentration 100 X
Form Vätska
Produkttyp Antibiotika
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
För användning med (applikation) Förebyggande av cellkulturkontamination
Kvantitet 100 ml
Frakt skick Torr is
compliance-icons
Produktbeteckning
  • PENICILLIN STREPTOMYCIN SOL
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Streptomycin sulfate