Läs mer
Gibco™ Penicillin-Streptomycin (5 000 U/ml)
Produktkod. 11528876
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11528876 100 ml 100ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11528876 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 15070063
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För förebyggande av bakteriell kontaminering av cellkulturer på grund av deras effektiva kombinerade verkan mot grampositiva och gramnegativa bakterier.
Penicillin renades ursprungligen från svampar Penicillium och verkar genom att direkt interferera med omsättningen av bakteriecellväggen och indirekt genom att utlösa frisättning av enzymer som förändrar cellväggen. Streptomycin renades ursprungligen från Streptomyces griseus. Det verkar genom att binda till 30S-subenheten av den bakteriella ribosomen, vilket leder till hämning av proteinsyntes och död hos känsliga bakterier.
  • Lösningen innehåller 5000 enheter/ml penicillin och μ5000 g/ml streptomycin
Cellkultur, Däggdjurscellodling, Primär cellodling, T-cellskultur
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor: -5 °C till -°20 C
Fraktvillkor: Torris
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum
Koncentration 100 X
Typ av kultur Däggdjurscellodling, insektscellodling
Form Vätska
Produkttyp Antibiotika
Sterilitet Sterilfiltrerad
För användning med (applikation) Förebyggande av cellkulturkontamination
Kvantitet 100 ml
Frakt skick Torr is
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • PENICILLIN STREPTOMYCIN SOL
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3, 3-dimethyl-7-oxo-6-[(phenylacetyl)amino]-[2-