Beskrivning
Penicillin renades ursprungligen från svampen Penicillium och verkar genom att direkt störa omsättningen av bakteriens cellvägg och indirekt genom att utlösa frisättningen av enzymer som förändrar cellväggen. Streptomycin renades ursprungligen från Streptomyces griseus . Det verkar genom att binda till 30S-subenheten av den bakteriella ribosomen, vilket leder till hämning av proteinsyntes och död hos känsliga bakterier.
- Finns som 100 ml vätska
- Lösningen innehåller 10 000 enheter penicillin, 10 000μ g streptomycin och 29,2 mg/ml L-glutamin i en 10 mM citratbuffert (för pH-stabilitet)
Cellodling, däggdjurscellodling
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaringsvillkor: -5 °C till -°20 C Fraktvillkor: Torris Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum |
| Koncentration | 100 X, 50 mg/mL |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Antibiotikum-L-glutamin |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Glutamin |
| För användning med (applikation) | Förebyggande av cellkulturkontamination |
| Kvantitet | 100 ml |
| Frakt skick | Torr is |
Säkerhet och hantering
- Penicillin-Streptomycin-Glutamine (100X)
- Varning
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Streptomycin sulfate