Läs mer
Gibco™ PFHM-II Proteinfri Hybridoma Medium (pulver)
Produktkod. 11530616 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 10 l
Förpackningsstorlek:
10 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11530616 1 x 10 l 10 L
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11530616 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 23600042
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Serumfritt, proteinfritt medium speciellt utvecklat för förmågan att stödja tillväxten av hybridom för antikroppsproduktion
  • Förmåga att stödja suspension och stationära hybridom och myelom
  • Komplett, färdig att använda, serumfri, proteinfri formulering
  • Förmåga att stödja suspension och stationära hybridom och myelom
  • Lämplig för odling av rekombinanta myelomlinjer såväl som traditionella hybridom, Gibco PFHM II ger höga celldensiteter och IgG-produktion
  • Kolesterolberoende kulturer som NS0 kräver tillsats av 250x kolesterollipidkoncentrat
  • Hållbar förpackning
Antikropps- och cellkulturproduktion, bioproduktion, cellodling, däggdjurscellkultur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Hybridom
Klassificering Proteinfri
Form Pulver
Produkttyp Hybridoma Medium, pulver
Serumnivå Serumfritt
Med tillsatser Glutamin, Fenolrött
Produktlinje Gibco
Kvantitet 1 x 10 l
Frakt skick Rumstemperatur
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor : 2-°8 C
Fraktvillkor : Ambient
Hållbarhet : 24 månader från tillverkningsdatum
Typ av kultur Suspensionscellodling