Beskrivning
- Förmåga att stödja suspension och stationära hybridom och myelom
- Komplett, färdig att använda, serumfri, proteinfri formulering
- Förmåga att stödja suspension och stationära hybridom och myelom
- Lämplig för odling av rekombinanta myelomlinjer såväl som traditionella hybridom, Gibco PFHM II ger höga celldensiteter och IgG-produktion
- Kolesterolberoende kulturer som NS0 kräver tillsats av 250x kolesterollipidkoncentrat
- Hållbar förpackning
Antikropps- och cellkulturproduktion, bioproduktion, cellodling, däggdjurscellkultur
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Hybridom |
| Klassificering | Proteinfri |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Hybridom Medium |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Med tillsatser | Glutamin, Fenolrött |
| Produktlinje | Gibco |
| Kvantitet | 1000 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Innehåll och lagring | Förvaringsförhållanden: 2-8 °C. Skyddas från ljus Transportförhållanden: Omgivning Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum |
| Visa mer |