Läs mer
Descripción
Gibco™ Fytohemagglutinin, M-form (PHA-M) är en lösning gjord av ett råextrakt från den röda njurbönan Phaseolus vulgaris. Detta extrakt kan inducera blastogenes in vitro i olika däggdjursceller när det används i en koncentration av 1 – 2 % v/v. Varje sats av Gibco™ fytohemagglutinin testas vid 1,5 % med perifera blodlymfocyter från en normal vuxen donator odlad i 72 timmar i Gibco™ RPMI 1640 Medium tillskott med Fetal Bovine Serum (FBS), heparin, antibiotika och L-glutamin.
cGMP-tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ Fytohemagglutinin tillverkas vid en cGMP-kompatibel anläggning i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485-standarderna.
Baculovirusproduktion och titering, cellkultur, insektscellkultur, insektsuttryck, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys
Información de órdenes
Leveransvillkor: Torr is
Especificaciones
Especificaciones
| Innehåll och lagring | Lagringsförhållanden: -5 °C till -20 °C. Skydda från ljus. Fraktvillkor: Torris Hållbarhet: 24 månader från tillverkningsdatum |
| Celltyp | Däggdjursceller |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Fytohemagglutinin |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Steriliseringsmetod | Sterilfiltrerad |
| Kvantitet | 10 ml |
| Frakt skick | Torr is |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.