Läs mer
Gibco™ Poloxamer 188 Nonjoniskt ytaktivt ämne (10 %)
Produktkod. 11590616 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11590616 100 ml 100ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11590616 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 24040032
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Poloxamer 188 är ett icke-joniskt tensid som används för att kontrollera skjuvkrafter i suspensionskulturer, minska skum i omrörda kulturer och minimera cellfäste vid glasytor. Denna produkt levereras som en 10%-lösning, sterilfiltrerad och redo för användning i cellodlingsapplikationer.
Gibco Poloxamer 188 är ett icke-joniskt tensid som används för att kontrollera skjuvkrafter i suspensionskulturer, minska skum i omrörda kulturer och minimera cellfäste vid glasytor. Den används i stor utsträckning för att skydda celler i suspension från skador under processer som överföring, frysning, upptining och omrörning. Dess förmåga att stabilisera cellmembran och minska ytspänning hjälper cellens livskraft och integritet, särskilt i däggdjurskulturer, inklusive translationella och kliniska forskningsapplikationer.
Nyckelfunktioner
  • Fri—från animaliskt ursprung, lämplig för tillämpningar som kräver icke-animaliska komponenter
  • Serilfiltrerad lösning—redo att användas i dina cellodlingsapplikationer
  • Tillverkningskvalitet—cGMP-kompatibel enligt 13485-standarden ISO
Varför välja Poloxamer 188 Icke-jonisk tensid (10%)
  • Beprövad meritlista—Gibcos produkter är kända för sin kvalitet och pålitlighet, stödda av omfattande forskning och en stark publiceringshistorik
  • Kvalitetssäkring—varje parti av Poloxamer 188 testas noggrant för att säkerställa att den uppfyller Gibco interna specifikationer för att stödja celltillväxt och livskraft
  • Expertsupport—Thermo Fisher Scientific erbjuder omfattande teknisk support och resurser för att hjälpa dig med dina behov av cellkulturer
  • Brett spektrum av tillämpningar—lämpliga för olika cellkulturer, inklusive proteinuttryck, virusproduktion och mer
Denna högkvalitativa Poloxamer 188-formulering, kombinerad med engagemanget Gibco för excellens, säkerställer tillförlitliga och reproducerbara resultat i dina cellkulturexperiment. Välj Gibco produkter som passar dina behov av cellkultur och dra nytta av våra decennier av expertis och innovation inom området.
Ytterligare information
  • Koncentration: tillhandahållen vid 10 %, effektiv vid en arbetskoncentration på 0,1 %
  • Osmolalitet: 65 –105 mOsm/kg
  • pH: 5,0 –7,5
  • Sterilitet: sterilt filtrerat, testad med aktuell version av USP
  • Prestandaanalys: varje lot testades för förmåga att stödja tillväxt av 293-F-celler i FreeStyle 293 Expression Medium
  • Form: flytande
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor: 15– °30 C
Fraktvillkor: Rumstemperatur
Hållbarhet: 18 månader från tillverkningsdatum
Celltyp Däggdjursceller
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Koncentration 10%
Typ av kultur Suspensionscellodling
Form Vätska
Produkttyp Tensid
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Utan tillsatser Utan fenolrött
För användning med (applikation) Translationell forskning, klinisk forskning
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
pH 6 till 8
Produktlinje Gibco
Kvantitet 100 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Källa Fri från animaliskt ursprung