Läs mer
Gibco™ Startpaket för prostatacancercellkultur, Europa
Produktkod. 17184699 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Produktkod. Kvantitet
17184699 1 Kit
1 options
Produktkod. 17184699 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A3518701
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Ger forskare ett bekvämt paket med reagenser för odling och transfektion av cancercelltyper som ofta används i cancerforskning.
  • Gibco Startkit för cancercellskultur ger forskare ett bekvämt paket med reagenser för odling och transfektion av cancercelltyper som ofta används i cancerforskning. Cancer Cell Culture Starter-kit finns för närvarande tillgängliga för bröst-, lung-, prostata- och levercancerceller.
  • Varje startkit innehåller följande produkter för cancercellsodling och transfektion: basala medier, fetalt bovint serum, penicillin-streptomycin, TrypLE Express enzym, Lipofectamine 3000 transfektionsreagens, Opti-MEM jag
  • Startsatserna för cancercellskultur innehåller de mest använda reagenserna för att hjälpa dig att snabbt starta din cancercellsodling och uppnå framgångsrika transfektioner, baserat på en recension av hundratals cancerforskningspublikationer där följande cellinjer användes: Prostatacancer: DU145, PC-3, LNCaP, Lungcancer: A549, NCI-H975, PC-14, NCI-H1299, Bröstcancer: MCF-7, MDA-MB-231, T-47D, BT-474, levercancer: Hep G2, Hep 3B
  • Cancer Culture Starter-kiten inkluderar också ett föreslaget protokoll för odling, dissociation (cellpassage) och transfektion av de mest publicerade cancercellinjerna. Uppnå sinnesfrid och initiera snabbt dina experiment med dessa startpaket, vars komponenter också kan köpas separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Cancerceller
Produkttyp Culture Starter Kit
Sterilitet Sterilfiltrerad
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Kvantitet 1 Kit
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt eller torr is
Formatera Kit
Innehåll och lagring •RPMI 1640 medium, med GlutaMAX-tillägg (förvaras vid –2 °8 C)
• Fetalt bovint serum, kvalificerat, One Shot™ format, EU-godkänt ursprung i Sydamerika (förvaras vid -5 till -°30 C)
• Penicillin-streptomycin (10 000 U/mL) (förvaras vid -5 till -°30 C)
• TrypLE Express Enzyme (1X), inget fenolrött (förvaras i rumstemperatur)
• Lipofectamine 3000 transfektionsreagens (förvaras vid 2 –8 °C)
• Opti-MEM I Reduced Serum Medium (förvaras vid 2 –8 °C)