Beskrivning
Gibco™ Sera erbjuder utmärkt värde för grundläggande cellodling, specialforskning och specifika analyser, och vinner forskarnas förtroende med konsekvent kvalitet och prisbelönt stöd som hjälper till att möta dina forskningsbehov och budgetkrav.
- Sera Kategori: Specialitet
- Ursprung: USA
- Ålder: 6 månader eller mindre
Cellodling, däggdjurscellodling
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaringsvillkor:≤ -10 ° C Fraktvillkor: Fryst |
| Art | Kanin |
| Åldras | 6 månader eller mindre |
| Ursprungsland | USA |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Kaninserum |
| Kvantitet | 500 ml |
| Serumbehandling | Standard (steril-filtrerad) |
| Sterilitet | Sterila |
| Produktlinje | Gibco |
| Show More |
Endast för forskningsändamål eller vidare tillverkning. Serum och blodproteiner är inte avsedda för direkt administrering till människor eller djur.