Läs mer
Gibco™ Kaninserum
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4921509
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11550516
Brand: Gibco™ 16120099
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Standard (sterilfiltrerad)
Gibco™ sera offers excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements.
  • Sera Kategori: Specialitet
  • Ursprung: USA
  • Ålder: 6 månader eller mindre
Cellodling, däggdjurscellodling
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor:≤ -10 °
C Fraktvillkor: Fryst
Art Kanin
Åldras 6 månader eller mindre
Ursprungsland USA
Form Vätska
Produkttyp Kaninserum
Kvantitet 100 ml
Serumbehandling Standard (steril-filtrerad)
Sterilitet Sterila
Produktlinje Gibco
Frakt skick Fryst
Visa mer Visa mindre
För in vitro diagnostik