Läs mer
Gibco™ Recovery™ Cellkultur frysmedium
Produktkod. 11560446 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
50 ml
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11560446 50 ml 50ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11560446 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 12648010
Grundläggande produkter för cellodling
Använd kampanjkoden 27976
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Komplett, färdigt att använda frysmedium för kryokonservering av en mängd olika däggdjursceller, inklusive CHO-S , CHO-K1, HEK 293, Jurkat och NIH 3T3
Under många år har forskare använt ett vanligt recept för att göra frysmedium: Högglukos Dulbeccos Modified Eagle Medium (DMEM) kompletterat med 10 % serum och 10 % DMSO. Recovery Cell Culture Freezing Medium är en optimerad version av denna klassiska formulering med Gibco Bovint serum och fetalt bovint serum för att ge förbättrad cellåterhämtning och livsduglighet efter upptining.
  • Lämplig för en mängd olika däggdjursceller
  • Kan användas för att frysa de flesta däggdjursceller odlade i DMEM, DMEM/F-12, MEM, RPMI 1640 och Ham's F-12
  • Kvalitetstestad för pH, osmolalitet, sterilitet och endotoxin
  • Varje lot är prestandatestad med CHO-K1-celler
Cellräkning, livsduglighet& Kryokonservering, cellodling, däggdjurscellodling, genuttrycksanalys& Genotypning, in vitro transkription, PCR& Realtids PCR
Beställningsinfo
Skickas på torris.
Uppfyllande
Tillverkad på en cGMP-kompatibel anläggning registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och certifierad till ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Däggdjursceller
Form Vätska
Produkttyp Frysande medium
Serumnivå Standard serumtillskott
Sterilitet Sterilfiltrerad
Med tillsatser Högt glukos, Fenolrött, DMSO (10 %)
Utan tillsatser Utan fenolrött
Produktlinje Gibco, Recovery
Kvantitet 50 ml
Frakt skick Torr is
Renhet eller kvalitetsklass Forskningsbetyg
Innehåll och lagring Lagringsförhållanden: -5 till -20 °C. Skydda från ljus.
Fraktvillkor: Fryst
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum
Typ av kultur Däggdjurscellodling
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Methyl-1-butanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methyl-1-butanol