Läs mer
Gibco™ RPMI 1640 Medium
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15450564
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1000ml
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15450564 1000 ml 1000ml
15460564 100 ml 100ml
15364138 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15450564 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 11875085
Kräver
Komplettering
RPMI 1640 Medium utvecklades ursprungligen för att odla humana leukemiceller i suspension och som ett monolager.
RPMI 1640 Medium utvecklades ursprungligen för att odla humana leukemiceller i suspension och som ett monolager. Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium har sedan dess befunnits lämpligt för en mängd olika däggdjursceller, inklusive HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocyter och karcinom. Vi erbjuder en mängd olika RPMI 1640 Medium modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Denna RPMI ändras enligt följande:
Med: L-glutamin, fenolröd
Utan: HEPES
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Använder RPMI
RPMI 1640 Medium är unikt från andra medier eftersom det innehåller reduktionsmedlet glutation och höga koncentrationer av vitaminer. RPMI 1640 Medium innehåller biotin, vitamin B 12 och PABA, som inte finns i Eagle's Minimal Essential Medium eller Dulbecco's Modified Eagle Medium. Dessutom finns vitaminerna inositol och kolin i mycket höga koncentrationer. RPMI 1640 Medium innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver RPMI 1640 Medium tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). RPMI 1640 Medium använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,0 g/L), och kräver därför en miljö på 5 10 –% CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Celllinje HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocyter och karcinom
Celltyp Leukemiceller
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium)
Serumnivå Standard serumtillskott
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser Glutamin, Fenolrött
Utan tillsatser Utan HEPES, Inget natriumpyruvat
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Kvantitet 1000 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2 °C till °8 C (skydda mot ljus)
Fraktvillkor: Ambient
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum
Show More Show Less
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.