Läs mer
Gibco™ RPMI 1640 Medium
Beskrivning
Kräver
Komplettering
RPMI 1640 Medium utvecklades ursprungligen för att odla humana leukemiceller i suspension och som ett monolager. Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium har sedan dess befunnits lämpligt för en mängd olika däggdjursceller, inklusive HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocyter och karcinom. Vi erbjuder en mängd olika RPMI 1640 Medium modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Denna RPMI ändras enligt följande:
Med: L-glutamin, fenolröd
Utan: HEPES
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Att använda RPMI
RPMI 1640 Medium är unikt från andra medier eftersom det innehåller reduktionsmedlet glutation och höga koncentrationer av vitaminer. RPMI 1640 Medium innehåller biotin, vitamin B 12 och PABA, som inte finns i Eagle's Minimal Essential Medium eller Dulbecco's Modified Eagle Medium. Dessutom finns vitaminerna inositol och kolin i mycket höga koncentrationer. RPMI 1640 Medium innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver RPMI 1640 Medium tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). RPMI 1640 Medium använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,0 g/L), och kräver därför en miljö på 5 10 –% CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocyter och karcinom |
| Celltyp | Leukemiceller |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium) |
| Serumnivå | Standard serumtillskott |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Glutamin, Fenolrött |
| Utan tillsatser | Utan HEPES, Inget natriumpyruvat |
| Visa mer |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.