Läs mer
Gibco™ RPMI 1640 Medium (ATCC modifiering)
Produktkod. 11504566 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11504566 500 ml 500ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11504566 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A1049101
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Kräver
Komplettering
RPMI 1640 Medium utvecklades ursprungligen för att odla humana leukemiceller i suspension och som ett monolager.
RPMI 1640-mediet utvecklades ursprungligen för att odla mänskliga leukemiska celler i suspension och som ett monolager. Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640-medium har sedan dess visat sig lämpligt för en rad däggdjursceller, inklusive HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocyter och karcinom. Vi erbjuder en rad olika RPMI 1640-mediummodifieringar för olika cellkulturapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av medieväljarverktyget.
Detta RPMI har modifierats enligt följande:
Med: L-glutamin, HEPES, fenolrött, natriumpyruvat, hög glukoshalt, låg natriumbikarbonathalt
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
RPMI 1640-medium skiljer sig från andra medier genom att det innehåller reduktionsmedlet glutation och höga koncentrationer av vitaminer. RPMI 1640-medium innehåller biotin, vitamin B12 och PABA, som inte finns i Eagle's Minimal Essential Medium eller Dulbecco's Modified Eagle Medium. Dessutom finns vitaminerna inositol och kolin i mycket höga koncentrationer. Denna RPMI-formulering har modifierats av ATCC för att innehålla hög glukoshalt, låg natriumbikarbonathalt, natriumpyruvat, HEPES och låg halt av L-glutamin. RPMI 1640-medium innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför behöver RPMI 1640-medium kompletteras, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). RPMI 1640-medium använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (1,5 g/L) och kräver därför en miljö med 5 – 7 % CO2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Uppfyllande
Tillverkad vid en cGMP-kompatibel anläggning. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och certifierad enligt ISO 13485-standarderna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocyter och karcinom
Celltyp Däggdjursceller
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Koncentration 1X
Form Vätska
Produkttyp RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium)
Serumnivå Standard serumtillskott
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser Högt glukos, Glutamin, HEPES, Fenolrött, Natriumpyruvat, Låg natriumbikarbonat
Utan tillsatser Utan HEPES, Inget natriumpyruvat
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Omgivning
Formatera Flaska
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2 °C till °8 C (skydda mot ljus)
Fraktvillkor: Ambient
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum
Kultur Miljö CO2