Beskrivning
Kräver
Komplettering
RPMI 1640 Medium utvecklades ursprungligen för att odla mänskliga leukemiska celler i suspension och som ett monolager. Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium har sedan dess visat sig lämplig för en rad olika däggdjursceller, inklusive HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocyter och karcinom. Vi erbjuder en mängd olika RPMI 1640 Medium-modifieringar för olika cellkulturapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av medieväljarverktyget.
Denna RPMI modifieras enligt följande:
Med: L-glutamin, HEPES, fenolrött
Den kompletta formuleringen finns tillgänglig.
Användning av RPMI
RPMI 1640 Medium skiljer sig från andra medier eftersom det innehåller reduktionsmedlet glutathion och höga koncentrationer av vitaminer. RPMI 1640 Medium innehåller biotin, vitaminB12 och PABA, vilka inte finns i Eagles Minimal Essential Medium eller Dulbeccos Modified Eagle Medium. Dessutom finns vitaminerna inositol och kolin i mycket höga koncentrationer. RPMI 1640 Medium innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver RPMI 1640 Medium tillskott, vanligtvis med 10% Fetal Bovine Serum (FBS). RPMI 1640-medium använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,0 g/L) och kräver därför en miljö på 5 –stycken 10 %CO2 för att upprätthålla fysiologiskt pH.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocyter och karcinom |
| Celltyp | Leukemiska celler |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium) |
| Serumnivå | Standardserumtillskott |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Steriliseringsmetod | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Glutamin, HEPES, Fenolrött |
| Visa mer |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.