Läs mer
Gibco™ RPMI 1640 Medium, HEPES
Produktkod. p-4919913 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
10 x 500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15490604 100 ml 100ml
10379144 500 ml 500ml
31941711 10 x 500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15490604 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 22400097
Kräver
Komplettering
RPMI 1640 Medium utvecklades ursprungligen för att odla humana leukemiceller i suspension och som ett monolager.
RPMI 1640 Medium utvecklades ursprungligen för att odla humana leukemiceller i suspension och som ett monolager. Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium har sedan dess befunnits lämpligt för en mängd olika däggdjursceller, inklusive HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocyter och karcinom. Vi erbjuder en mängd olika RPMI 1640 Medium modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Denna RPMI ändras enligt följande:
Med: L-glutamin, HEPES, fenolröd
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Använder RPMI
RPMI 1640 Medium är unikt från andra medier eftersom det innehåller reduktionsmedlet glutation och höga koncentrationer av vitaminer. RPMI 1640 Medium innehåller biotin, vitamin B 12 och PABA, som inte finns i Eagle's Minimal Essential Medium eller Dulbecco's Modified Eagle Medium. Dessutom finns vitaminerna inositol och kolin i mycket höga koncentrationer. RPMI 1640 Medium innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver RPMI 1640 Medium tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). RPMI 1640 Medium använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,0 g/L), och kräver därför en miljö på 5 10 –% CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocyter och karcinom
Celltyp Leukemiceller
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium)
Serumnivå Standard serumtillskott
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser Glutamin, HEPES, Fenolrött
Utan tillsatser Inget natriumpyruvat
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Kvantitet 100 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Innehåll och lagring Lagringsförhållanden: 2-8° C. Skydda från ljus
Fraktförhållanden: Ambient
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.