Läs mer
Gibco™ RPMI 1640 Medium, krut
Produktkod. 15460614 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
50 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15460614 50 l Varje
1 options
Produktkod. 15460614 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 31800105
Se till att er processutveckling gör skillnad
Använd kampanjkoden 27978
Se alle kampagner
 Begränsad artikel
I lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
RPMI 1640 Medium utvecklades ursprungligen för att odla mänskliga leukemiska celler i suspension och som ett monolager.
RPMI 1640 Medium utvecklades ursprungligen för att odla mänskliga leukemiska celler i suspension och som ett monolager. Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium har sedan dess visat sig lämplig för en rad olika däggdjursceller, inklusive HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocyter och karcinom. Vi erbjuder en mängd olika RPMI 1640 Medium-modifieringar för olika cellkulturapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av medieväljarverktyget.
Denna RPMI modifieras enligt följande:
Med: L-glutamin, fenolrött
utan: HEPES, natriumbikarbonat
Den kompletta formuleringen finns tillgänglig.
Användning av RPMI
RPMI 1640 Medium skiljer sig från andra medier eftersom det innehåller reduktionsmedlet glutathion och höga koncentrationer av vitaminer. RPMI 1640 Medium innehåller biotin, vitaminB12 och PABA, vilka inte finns i Eagles Minimal Essential Medium eller Dulbeccos Modified Eagle Medium. Dessutom finns vitaminerna inositol och kolin i mycket höga koncentrationer. RPMI 1640 Medium innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer; därför krävs tillskott, vanligtvis med 10 % Fetal Bovine Serum (FBS). RPMI 1640-medium använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,0 g/L) och kräver därför en miljö på 5 –stycken 10 %CO2 för att upprätthålla fysiologiskt pH. Pulverformer av Gibco™ cellodlingsmedia kräver natriumbikarbonattillskott, pH-justering och filtrering vid förberedelsetillfället (se protokoll för detaljer).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celllinje HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocyter och karcinom
Celltyp Leukemiska celler
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Form Pulver
Produkttyp RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium)
Serumnivå Standardserumtillskott
Med tillsatser Glutamin, Fenolrött
Utan tillsatser Utan HEPES, Inget natriumpyruvat, Ingen natriumbikarbonat
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt 13485-standarden ISO
Produktlinje Gibco
Kvantitet 50 l
Frakt skick Rumstemperatur
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2-8 °C
Fraktförhållanden: Omgivande
hållbarhet: 36 månader från tillverkningsdatum
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.