Beskrivning
Kräver
Komplettering
RPMI 1640 Medium utvecklades ursprungligen för att odla mänskliga leukemiska celler i suspension och som ett monolager. Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium har sedan dess visat sig lämplig för en rad olika däggdjursceller, inklusive HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocyter och karcinom. Vi erbjuder en mängd olika RPMI 1640 Medium-modifieringar för olika cellkulturapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av medieväljarverktyget.
Denna RPMI modifieras enligt följande:
Med: L-glutamin, fenolrött
Utan: HEPES, natriumbikarbonat
Den kompletta formuleringen finns tillgänglig.
Användning av RPMI
RPMI 1640 Medium skiljer sig från andra medier eftersom det innehåller reduktionsmedlet glutathion och höga koncentrationer av vitaminer. RPMI 1640 Medium innehåller biotin, vitaminB12 och PABA, vilka inte finns i Eagles Minimal Essential Medium eller Dulbeccos Modified Eagle Medium. Dessutom finns vitaminerna inositol och kolin i mycket höga koncentrationer. RPMI 1640 Medium innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer; därför krävs tillskott, vanligtvis med 10 % Fetal Bovine Serum (FBS). RPMI 1640-medium använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,0 g/L) och kräver därför en miljö på 5 –stycken 10 %CO2 för att upprätthålla fysiologiskt pH. Pulverformer av Gibco™ cellodlingsmedia kräver natriumbikarbonattillskott, pH-justering och filtrering vid förberedelsetillfället (se protokoll för detaljer).
Observera att hållbarheten på levererade produkter varierar. Denna produkt har en minsta hållbarhet på 6 månader vid leveranstillfället. För mer information om produktens hållbarhet, inklusive detaljer om specifika produktpartier, vänligen kontakta kundtjänst.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocyter och karcinom |
| Celltyp | Leukemiceller |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium) |
| Serumnivå | Standard serumtillskott |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Glutamin |
| Utan tillsatser | Inget natriumpyruvat |
| Tillverkningskvalitet | cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden |
| Visa mer |
Inte för terapeutiskt bruk för människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag. Kunder som använder Gibco RPMI 1640 i en tillverkningsprocess, som har en inlämning hos FDA, kan begära ett tillståndsbrev från Life Technologies för att referera till deras typ II Drug Master File (DMF). För in vitro diagnostisk användning.