Beskrivning
Schneiders Drosophila Medium designades ursprungligen för tillväxt av S2-celler från fruktflugan, Drosophila melanogaser . Schneiders Drosophila Medium kan också användas för att odla andra dipterancellinjer. Detta medium kan användas för övergående eller stabil transfektion och storskalig proteinproduktion i S2-celler.
Formulering
- Innehåller unika komponenter som krävs för S2-cellodling, inklusive äppelsyra, fumarsyra, alfa-ketoglutarsyra, bärnstenssyra och sockertrehelos
- Vanligtvis kompletteras med 10 % fetalt bovint serum (FBS) före användning
- Kräver omgivande CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH
Cellkultur, Drosophila S2 cellkultur, insektscellkultur
Uppfyllande
Gibco Schneiders Drosophila Medium tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard.
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | S2 (Schneider 2) |
| Celltyp | Insektscell |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Schneiders Drosophila Medium |
| Med tillsatser | Glutamin |
| Utan tillsatser | Utan HEPES, Utan fenolrött, Inget natriumpyruvat |
| Produktlinje | Gibco |
| Kvantitet | 500 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Innehåll och lagring | Förvaringsförhållanden: 2-8 °C. Skyddas från ljus Transportförhållanden: Omgivning Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum |