Läs mer
Gibco™ Schneiders Drosophila Medium
Produktkod. 15372382 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
10 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15372382 10 x 500 ml Paket med 10
11590576 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15372382 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 21720001
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Modifierad för att innehålla L-glutamin och natriumbikarbonat
Schneiders Drosophila Medium designades ursprungligen för tillväxt av S2-celler från fruktflugan, Drosophila melanogaser . Schneiders Drosophila Medium kan också användas för att odla andra dipterancellinjer. Detta medium kan användas för övergående eller stabil transfektion och storskalig proteinproduktion i S2-celler.
Formulering
  • Innehåller unika komponenter som krävs för S2-cellodling, inklusive äppelsyra, fumarsyra, alfa-ketoglutarsyra, bärnstenssyra och sockertrehelos
  • Vanligtvis kompletteras med 10 % fetalt bovint serum (FBS) före användning
  • Kräver omgivande CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH
Cellkultur, Drosophila S2 cellkultur, insektscellkultur
Uppfyllande
Gibco Schneiders Drosophila Medium tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje D.Mel-2
Celltyp Insektscell
Form Vätska
Produkttyp Schneiders Drosophila Medium
Sterilitet Sterila
Med tillsatser Glutamin
Utan tillsatser Utan HEPES, Utan fenolrött, Inget natriumpyruvat
Kvantitet 10 x 500 ml
Innehåll och lagring Lagringsförhållanden: 2-8° C. Skydda från ljus
Fraktförhållanden: Ambient
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum