Läs mer
Gibco™ Schneiders Drosophila Medium
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4924981
Kvantitet:
500 ml
10 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Paket med 10
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11590576
Brand: Gibco™ 21720024
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Modifierad för att innehålla L-glutamin och natriumbikarbonat
Schneiders Drosophila Medium designades ursprungligen för tillväxt av S2-celler från fruktflugan, Drosophila melanogaser . Schneiders Drosophila Medium kan också användas för att odla andra dipterancellinjer. Detta medium kan användas för övergående eller stabil transfektion och storskalig proteinproduktion i S2-celler.
Formulering
  • Innehåller unika komponenter som krävs för S2-cellodling, inklusive äppelsyra, fumarsyra, alfa-ketoglutarsyra, bärnstenssyra och sockertrehelos
  • Vanligtvis kompletteras med 10 % fetalt bovint serum (FBS) före användning
  • Kräver omgivande CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH
Cellkultur, Drosophila S2 cellkultur, insektscellkultur
Uppfyllande
Gibco Schneiders Drosophila Medium tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje S2 (Schneider 2)
Celltyp Insektscell
Form Vätska
Produkttyp Schneiders Drosophila Medium
Med tillsatser Glutamin
Utan tillsatser Utan HEPES, Utan fenolrött, Inget natriumpyruvat
Produktlinje Gibco
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2-8 °C. Skyddas från ljus
Transportförhållanden: Omgivning
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum