Beskrivning
Sf-900 II SFM är ett serumfritt, proteinfritt insektscellodlingsmedium för storskalig produktion av rekombinanta proteiner uttryckta med hjälp av baculovirusexpressionsvektorsystemet (BEVS). Detta medium är lämpligt för suspensions- och monolagerodlingsmetoder och stödjer tillväxt av andra lepidoptera-cellinjer.
- Överlägsen långsiktig tillväxt med hög täthet
- Optimerad för rekombinant proteinproduktion
- Serumfri, proteinfri, färdig att använda formulering
- Skalbar i bioreaktorer
Bioproduktion, cellkultur, insektscellkultur, Sf9 och Sf21 cellkultur, viral vaccinproduktion
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | Sf21, Sf9 |
| Celltyp | Insektscell |
| Klassificering | Proteinfri, Serumfritt |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Insektscellserumfritt medium (SFM) |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Med tillsatser | Glutamin |
| Produktlinje | Gibco, Sf-900 |
| Kvantitet | 1000 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Visa mer |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.