Beskrivning
Sf-900™ II SFM is a serum-free, protein-free insect cell culture medium optimized for the growth and maintenance of Spodoptera frugiperda (Sf9 and Sf21) cells and for large-scale production of recombinant proteins expressed using the baculovirus expression vector system (BEVS). This medium is suitable for suspension and monolayer culture methods and supports growth of other lepidopteran cell lines. Sf-900™ II SFM features:
Sf-900 II SFM är ett serumfritt, proteinfritt insektscellodlingsmedium för storskalig produktion av rekombinanta proteiner uttryckta med hjälp av baculovirusexpressionsvektorsystemet (BEVS). Detta medium är lämpligt för suspensions- och monolagerodlingsmetoder och stödjer tillväxt av andra lepidoptera-cellinjer.
- Överlägsen långsiktig tillväxt med hög täthet
- Optimerad för rekombinant proteinproduktion
- Serumfri, proteinfri, färdig att använda formulering
- Skalbar i bioreaktorer
Bioproduktion, cellkultur, insektscellkultur, Sf9 och Sf21 cellkultur, viral vaccinproduktion
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | Sf21, Sf9 |
| Celltyp | Insektscell |
| Klassificering | Proteinfri, Serumfritt |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Insektscellserumfritt medium (SFM) |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Med tillsatser | Glutamin |
| Produktlinje | Gibco, Sf-900 |
| Kvantitet | 500 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Visa mer |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.