Läs mer
Gibco™ Sf-900™ II SFM
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4924984
Kvantitet:
500 ml
1000 ml
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11560366
Brand: Gibco™ 10902096
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Optimerad för tillväxt och underhåll av Spodoptera frugiperda (Sf9 och Sf21) celler
Sf-900 II SFM är ett serumfritt, proteinfritt insektscellodlingsmedium för storskalig produktion av rekombinanta proteiner uttryckta med hjälp av baculovirusexpressionsvektorsystemet (BEVS). Detta medium är lämpligt för suspensions- och monolagerodlingsmetoder och stödjer tillväxt av andra lepidoptera-cellinjer.
  • Överlägsen långsiktig tillväxt med hög täthet
  • Optimerad för rekombinant proteinproduktion
  • Serumfri, proteinfri, färdig att använda formulering
  • Skalbar i bioreaktorer
Bioproduktion, cellkultur, insektscellkultur, Sf9 och Sf21 cellkultur, viral vaccinproduktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje Sf21, Sf9
Celltyp Insektscell
Klassificering Proteinfri, Serumfritt
Form Vätska
Produkttyp Insektscellserumfritt medium (SFM)
Serumnivå Serumfritt
Med tillsatser Glutamin
Produktlinje Gibco , Sf-900
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Art S. frugiperda, Spodoptera frugiperda
Innehåll och lagring Lagringsförhållanden: 2 °C till 8 °C. Skydda från ljus
Fraktförhållanden: Omgivningstemperatur
Hållbarhet 12 månader från tillverkningsdatum
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.