Läs mer
Gibco™ Sf-900™ III SFM
Produktkod. 11570446 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
1000 ml
10 l
20 l
Förpackningsstorlek:
10 L
1000ml
20 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11570446 500 ml 500ml
11580446 1000 ml 1000ml
11590446 10 l 10 L
15236025 20 l 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11570446 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 12658019
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ett låghydrolysat, serumfritt, proteinfritt, animaliskt –ursprungsfritt insektscellodlingsmedium
Sf-900 III SFM är ett låghydrolysat, serumfritt, proteinfritt, djurfritt –insektskulturmedium optimerat för tillväxt och underhåll av Spodoptera frugiperda (Sf9 och Sf21).
  • Optimerad för rekombinant genuttryck med hjälp av baculovirus och stabila insektsuttryckssystem
  • Lämplig för suspensions- och monolagerodlingsmetoder och stödjer tillväxten av andra lepidopteracellinjer
  • Spodoptera frugiperda (Sf9)-celler odlade i Sf-900 III SFM uppnår maximala celltätheter på 10 –14 x 106 celler/ml
  • Ett förbättrat serumfritt, proteinfritt, djurfritt –medium utformat för tillväxt av Sf9 och andra lepidopteracellinjer samt produktion av insektsvirus och rekombinanta proteiner
  • Färdigt format kräver inte tillsats av serum, glutamin eller tensider
  • Celler anpassade till andra kommersiellt tillgängliga serumfria medier bör sekventiellt anpassas till Sf-900 III SFM
  • Lägre hydrolysatkoncentrationer förbättrar konsistensen från parti till parti
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Uppfyllande
Gibco Sf-900 II SFM tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje Sf21, Sf9
Celltyp Insektscell
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, Proteinfri, Serumfritt
Form Vätska
Produkttyp Insektscellserumfritt medium (SFM)
Serumnivå Serumfritt
Med tillsatser Glutamin
Produktlinje Gibco, Sf-900
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Art S. frugiperda, Spodoptera frugiperda
Innehåll och lagring Lagringsförhållanden : 2 –8°C. Skyddas från ljus
Transportförhållanden: Ambient
Hållbarhet : 18 månader från tillverkningsdatum
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.